Läs mer
Cytiva HiScale™ Kromatografikolumner
Produktkod. 11380122 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Sängvolym:
40 mL
80 mL
106 mL
212 mL
393 mL
785 mL
Höjd (metrisk):
200 mm
400 mm
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
26 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvolym Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11380122 785 mL 400 mm 50 mm Varje
11388390 80 mL 400 mm 16 mm Varje
11348390 212 mL 400 mm 26 mm Varje
11390122 393 mL 200 mm 50 mm Varje
11310132 106 mL 200 mm 26 mm Varje
11370122 40 mL 200 mm 16 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11380122 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28964444
I lager
Tål tryck på upp till 20 bar (290 psi) och höga flödeshastigheter. Cytiva Life Sciences™ HiScale™ Kromatografikolumner är designade för att vara kompatibla med moderna BioProcess kromatografimedia som t.ex MabSelect™ och Capto™ .
  • Tomma kolonner med hög tryckstabilitet för packning med modern BioProcess media för processutveckling och preparativ kromatografi.
  • Ger axiell komprimering av gelbädden och en icke-roterande kolvmekanism som utökar packningsförmågan.
  • Adapter QuickLock mekanism, pelarmåttskala och ergonomisk design, underlättar pelarhantering och ökar processkontrollen.
  • Dubbla adaptrar, erbjuder hög flexibilitet och dynamiska packningshöjder.
  • Förmåga att skölja hela adapterskaftet efter packning, vilket minimerar risken för bakterietillväxt efter långvarig användning.
  • Baserat på den väletablerade raden av XK-kolonner och kompatibel med alla metoder som för närvarande är tillämpliga på XK-kolonner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp HiScale Kromatografikolumn
Sängvolym 785 mL
Diameter (metrisk) Inre 50 mm
Höjd (metrisk) 400 mm
Inkluderar Kolumnrör, yttre skyddsrör, två adaptrar, PEEK slangar och kopplingar i båda ändar för enkel anslutning till ventiler, pumpar och monitorer
Material Borsilikatglas
Max. Tryck 20 bar
Typ av stöd Polypropen (förstärkt glasfiber)/polyamidnät
Kolumntyp Tom HPLC-kolumn
För användning med (applikation) Processutveckling och preparativ kromatografi