Läs mer
Cytiva HiScale™ Kolumner packade med Superdex™ Öka eller Superose™ Öka hartser
Handla allt Cytiva Produkter
Förpackningsmaterial:
Superdex 200 Ökning
Superdex 75 Öka
Superose 6 Öka
Volym (metrisk):
3.2 mL
8.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högupplösta SEC-kolumner
- Liten partikelstorlek och snäv partikelstorleksfördelning av det packade hartset säkerställer mycket rent protein
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Storleksuteslutningskromatografi (SEC) |
| Max. Tryck | 2 MPa |
| Kvantitet | 1 st |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C till 30 °C, 20% Etanol |
| Volym (metrisk) | 8.5 mL |
| Mått | 26 x 400 mm |
| Förpackningsmaterial | Superdex 200 Ökning |
| Typ | Kolumn |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).