Läs mer
Cytiva HiScale™ Kolumner packade med Superdex™ Öka eller Superose™ Öka hartser
Handla allt Cytiva ProdukterBeskrivning
- Högupplösta SEC-kolumner
- Liten partikelstorlek och snäv partikelstorleksfördelning av det packade hartset säkerställer mycket rent protein
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Storleksuteslutningskromatografi (SEC) |
| Max. Tryck | 2 MPa |
| Kvantitet | 1 st |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C till 30 °C, 20% Etanol |
| Volym (metrisk) | 3.2 mL |
| Mått | 16 x 400 mm |
| Förpackningsmaterial | Superdex 75 Öka |
| Typ | Kolumn |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Superdex 75 Increase HiScale 16/40
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.