Läs mer
Cytiva HiScale™ Kolumner packade med Superdex™ Öka eller Superose™ Öka hartser
Produktkod. 15958872 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Förpackningsmaterial:
Superdex 200 Ökning
Superdex 75 Öka
Superose 6 Öka
Volym (metrisk):
3.2 mL
8.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsmaterial Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15958872 Superdex 75 Öka 8.5 mL Varje
15948872 Superdex 75 Öka 3.2 mL Varje
15928872 Superdex 200 Ökning 3.2 mL Varje
15938872 Superdex 200 Ökning 8.5 mL Varje
15908872 Superose 6 Öka 3.2 mL Varje
15918872 Superose 6 Öka 8.5 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15958872 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29321908
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-04-2027
Liknar den nya generationen Superdex™ Öka och Superose™ Öka storleksexklusionskromatografi (SEC) kolumner, men för användning med rening av större volymer på upp till 8,5 ml
  • Högupplösta SEC-kolumner
  • Liten partikelstorlek och snäv partikelstorleksfördelning av det packade hartset säkerställer mycket rent protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 26 mm
För användning med Storleksuteslutningskromatografi (SEC)
Längd (metrisk) 400 mm
Max. Tryck 2 MPa
Partikelstorlek 9 μm
Kvantitet 1 st
Stationär fas Superdex 75 Increase
Produktlinje HiScale
Volym (metrisk) 8.5 mL
Förpackningsmaterial Superdex 75 Öka
Fas Size Exclusion
Teknik SEC
Produkttyp Kolumn
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Superdex 75 Increase HiScale 26/40
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol