Läs mer
Cytiva HiScreen™ Capto™ Adhere Impres Multimodal Chromatography Column
Produktkod. 15171546 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Partikelstorlek:
40μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Partikelstorlek Förpackningsstorlek
15171546 40μ m Varje
1 options
Produktkod. 15171546 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17371520
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Analyscertifikat
Färdig att använda kolumn för metodoptimering och parameterscreening
  • Färdigpackad med olika BioProcess™ media för bekväm processutveckling
  • Sänghöjd: 10 cm
  • Enkelt seriekopplad för att uppnå 20 cm sänghöjd
  • Liten bäddvolym för snabba resultat och minimal prov-/buffertförbrukning
  • Minskar provkostnad och buffertförbrukning
  • Binder proteiner vid hög eller låg jonstyrka
  • Effektivt avlägsnande av aggregat, virus och huvudföroreningar i MAb-processer
  • Högupplösta pärlor och ligandselektivitet säkerställer högt utbyte
  • Reproducerbara resultat
  • Tillåter effektiv, högupplöst polering av MAb
Undvik att använda oxidationsmedel, anjoniska rengöringsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Analysintyg
För användning med (applikation) MAbs-rening
Jonbytargrupp Anjon
Max. Tryck 43,51 psi
Partikelstorlek 40μ m
Typ Kromatografikolumn
Filmtjocklek 40μ m
Material Polypropen
Förpackningsmaterial HiScreen
Diameter (metrisk) Inre 7.7 mm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiScreen Capto adhere ImpRes
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.