Läs mer
Cytiva HiScreen™ Capto™ vidhäfta Multimodal Prepacked Column
Produktkod. 10201180 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 4.7mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10201180 1 x 4.7mL Varje
1 options
Produktkod. 10201180 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28926981
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För mellanliggande rening och polering av monoklonala antikroppar efter protein A-infångningssteget
  • Stark multimodal anjonbytare med N-bensyl-n-metyletanolaminligand
  • Erbjuder alternativ selektivitet jämfört med traditionella anjonbytare
  • I genomströmningsläge utförs avlägsnande av urlakat protein A, aggregat, värdcellsproteiner, nukleinsyror och virus från MAbs.
  • Antikroppar passerar direkt genom kolonnen medan föroreningarna förblir bundna
  • Högt tvärbunden agarosmatris
  • Färdiga kolumner för bekväm processutvecklingsoptimering
  • Sänghöjd på 10 cm är designad för att möjliggöra metodoptimering och parameterscreening
  • Enkelt seriekopplad för att uppnå 20 cm sänghöjd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert 1 M ättiksyra, 1 M NaOH
Produkttyp HiScreen Capto vidhäfta kolumnen
Sängvolym 4.7mL
Diameter (engelska) Inre 0,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7.7mm
Kvantitet 1 x 4.7mL
Höjd (engelska) 3,93 tum
Höjd (metrisk) 100mm
Flödeshastighet <600cm/hr.
Material Polypropen
Ligandtyp N-bensyl-n-metyl Etanolamin
Max. Tryck 3 bar
pH-intervall 3 till 12
Partikelstorlek 75 μm
Typ av stöd Mycket tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Kolumntyp Multimodal kolumn
För användning med (applikation) Optimering och parameterscreening
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiScreen Capto adhere
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.