Läs mer
Cytiva HiScreen Capto Blå
Handla allt Cytiva Produkter
:
Kolumn färdigpackad med Capto Blå media
Beskrivning
- Färdigpackad med Capto Blå
- Enkelt seriekopplad för att uppnå 20 cm sänghöjd
- Liten bäddvolym för snabba resultat och minimal prov-/buffertförbrukning
- Reproducerbara resultat, skalbara till BioProcess kolonner packade med samma media med samma flödeshastighet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | HiScreen Capto Blå |
| Sängvolym | 4.7 mL |
| Diameter (metrisk) Inre | 7.7 mm |
| Flödeshastighet | 1,2 till 2,3 ml/min. |
| Max. Tryck | 3 bar [0,3 MPa] (44 psi) |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Kolumntyp | Affinitetskolumn |
| För användning med (applikation) | Gruppspecifik affinitet |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiScreen Capto Blue, 1 x 4.7 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.