Läs mer
Cytiva HiScreen Capto Butyl ImpRes
Produktkod. 15599261 Handla allt Cytiva Produkter
Sängvolym (metrisk):
4,7 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15599261
Brand: Cytiva 17371910
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HiScreen Capto Butyl ImpRes är en bruksfärdig kolonn färdigpackad med Capto Butyl ImpRes hydrofob interaktionskromatografiharts och är en del av Cytivas processutvecklingsplattform.
  • Färdig att använda kolumn färdigpackad med Capto Butyl ImpRes hydrofob interaktionskromatografiharts
  • En del ’av Cytivas processutvecklingsplattform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förvaringskrav 20 % etanol vid 4 till 30° C
Diameter (metrisk) Inre 7.7 mm
Höjd (metrisk) Säng 100 mm
Max. Tryck 3 bar/0,3 MPa/44 psi
Sängvolym (metrisk) 4,7 ml
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol