Beskrivning
- För mellanliggande rening och polering av virus och andra stora biomolekyler (M r >350 000) i genomströmningsläge
- Erbjuder dubbel funktionalitet, storleksuteslutning och bindningskromatografi
- Ett utmärkt alternativ till storleksexklusionskromatografi (SEC) hartser som vanligtvis används i slutskedet av virusrening vid vaccintillverkning
- Ny kärnpärlteknologi möjliggör effektiv infångning av föroreningar, medan målmolekylen samlas i genomflödet
- Bekväm småskalig rening, processutveckling och uppskalning
- Enkel optimering tack vare flowthrough-kromatografi och robust prestanda
- Betydligt förbättrad produktivitet och högre flödeshastigheter jämfört med gelfiltreringsmetoder
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 7.7 mm |
| Flödeshastighet | 0,8 till 3,9 ml/min |
| För användning med | Intermediär rening och polering av virus, stora biomolekyler |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 8 bar (0,8 Mpa) |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Volym (metrisk) | 4.7 mL |
| Mått | 7.7 x 100 mm |
| Förpackningsmaterial | Capto™ Core 400 |
| Kolumntyp | HiScreen™ |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiScreen Capto Core 400
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.