Läs mer
Cytiva HiScreen Capto™ L kolumner
Produktkod. 12661206 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
4.7 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12661206 4.7 mL Varje
1 options
Produktkod. 12661206 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17547814
 Begränsad artikel
I lager
HiScreen Capto L-kolonner är förpackade med Capto L, ett affinitetskromatografimedium (harts) för infångning av antikroppar och antikroppsfragment såsom Fab-fragment, scFv och Dabs.
HiScreen Capto L-kolumner är en del av processutvecklingsplattformen tillgänglig från Cytiva .
  • Färdigpackade, färdiga kolonner för bekväm processutvecklingsoptimering.
  • 10 cm sänghöjd på HiScreen kolumner är utformade för att möjliggöra metodoptimering och parameterscreening.
  • Enkelt seriekopplad för att uppnå 20 cm sänghöjd.
  • Liten bäddvolym (4,7 ml) ger snabba resultat och minimal prov-/buffertförbrukning.
  • Reproducerbara resultat, skalbara till BioProcess kolumner packade med samma media med samma linjära vätskehastighet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet <500 cm/hr.
Material Polypropen
pH-intervall 2 till 10
Typ av stöd Styv, starkt tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Partikelstorlek 85μ m
Kvantitet 4.7 mL
För användning med (applikation) Optimering och parameterscreening
Typ Agaros
Ligandtyp Rekombinant Protein L (E. coli), däggdjursfritt
compliance-icons
Produktbeteckning
  • hiscreen capto L
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol