Läs mer
Cytiva HiScreen Capto Phenyl ImpRes
Produktkod. 15559271 Handla allt Cytiva Produkter
Förpackningsmängd:
1 x 4,7 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15559271
Brand: Cytiva 17548410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HiScreen Capto Phenyl ImpRes-kolonner är förpackade med Capto Phenyl ImpRes hydrofobisk interaktionskromatografimedium, och är en del av processutvecklingsplattformen tillgänglig från Cytiva . Kolumnerna är ett utmärkt val för metodoptimering och parameterscreening.
  • 10 cm sänghöjd på HiScreen kolumner är utformade för att möjliggöra metodoptimering och parameterscreening
  • Enkelt seriekopplad för att uppnå 20 cm sänghöjd
  • Liten bäddvolym ger snabba resultat och minimal prov-/buffertförbrukning
  • Reproducerbara resultat, skalbara till BioProcess kolonner packade med samma kromatografihartser med samma linjära vätskehastighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Hydrofob interaktionskromatografi
Diameter (metrisk) Inre 7.7 mm
Höjd (metrisk) Säng 100 mm
Sängvolym (metrisk) 4.7 mL
Förpackningsmängd 1 x 4,7 ml
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol