Läs mer
Cytiva HiScreen™ Capto™ PlasmidSelect
Handla allt Cytiva Produkter
Sängvolym (metrisk):
4,7 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillåter supercoiled kovalent slutna cirkulära former av plasmid-DNA att separeras från öppna cirkulära former
- Högflödesrening av supercoiled DNA från forskningsskala till cGMP-produktion
- Flexibel processdesign tack vare ett stort driftsfönster av flödeshastigheter och bäddhöjder
- Bekväm småskalig rening, processutveckling och uppskalning med förpackade HiScreen kolumner
- Capto™ PlasmidSelect är baserat på en styv basmatris som ger utmärkta tryckflödesegenskaper till plasmidproduktion
- Högre genomströmning för förbättrad produktivitet och processekonomi
- Basmatrisens hydrofila egenskaper förhindrar ospecifik bindning
- BioProcess harts som stöds för industriella tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Tillämpningar för genterapi och DNA-vaccin |
| Produktlinje | HiScreen |
| Produkttyp | Färdigpackad kolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.77 mm |
| Flödeshastighet | <2,3 ml/min (max) |
| Höjd (metrisk) Säng | 10 cm |
| Max. Tryck | 8 bar (0,8 MPa) |
| Matris | Capto™ PlasmidSelect |
| Sängvolym (metrisk) | 4,7 ml |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).