Läs mer
Cytiva HiScreen™ Capto™ Q ImpRes och Capto™ SP ImpRes
Produktkod. p-4592283 Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
Capto Q ImpRes medium
Capto SP ImpRes medium
Ligandtyp:
Kvartär amin
Sulfonatgrupp
pH-intervall:
2 till 12
4 till 12
missing translation for 'unitSize'
100ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11310002
missing translation for 'mfr': Cytiva 17546802
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högupplöst mellanrening och polering baserad på det väletablerade Capto plattform med traditionella ligander
  • Ger tryckflödesegenskaper med bred upplösning
  • Reningar med hög genomströmning lätt att optimera och skala upp
  • Högflödes agarosbaserad matris
  • Körs med höga flöden såväl som höga bäddhöjder vilket ökar flexibiliteten i processdesign
  • Utvecklad för storskalig rening av biofarmaceutiska proteiner
  • Reproducerbara resultat, skalbara till BioProcess kolonner packade med samma kromatografimedia med samma linjära vätskehastighet
  • Finns i ett brett utbud av olika bulkpackstorlekar och förpackade format för processutveckling
Capto Q ImpRes: Starkt anjonutbyte (kvartär amingrupp). BioProcess™ medium
Capto SP ImpRes: Starkt katjonbyte (sulfonatgrupp). BioProcess medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Buffert 1M NaOH, 8M urea, 6M guanidinhydroklorid, 30% isopropanol och 70% etanol
Produkttyp Capto SP ImpRes medium
Diameter (engelska) Inre 39,3 tum
Diameter (metrisk) Inre 1000mm
Kvantitet 100 mL
Höjd (engelska) 7,87 tum
Höjd (metrisk) 200mm
Flödeshastighet 220 cm/hr.
Ligandtyp Sulfonatgrupp
Max. Tryck <3 bar
pH-intervall 4 till 12
Partikelstorlek 36 till 44 μm
Typ av stöd Högflödesagaros
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
För användning med (applikation) Mellanrenings- och poleringssteg med hög genomströmning av ett brett utbud av biomolekyler
Matris Capto Q kromatografimedia
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto SP ImpRes, 100 ml
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Consejos de prudencia
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado