Läs mer
Cytiva HiScreen™ Capto™ SP ImpRes förpackade IEX-kolonner
Produktkod. 11390212 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Förpackningsmaterial:
Capto SP ImpRes
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsmaterial Förpackningsstorlek
11390212 Capto SP ImpRes Varje
1 options
Produktkod. 11390212 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17546815
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Idealisk för metodoptimering och parameterscreening
  • Färdigpackad med Capto SP ImpRes, en stark katjonbytare
  • Högflytande agarosmatris
  • Liten bäddvolym på 4,7 ml ger snabba resultat och minimal prov-/buffertförbrukning
  • Enkelt seriekopplad för att uppnå 20 cm sänghöjd
  • Sänghöjd på 10 cm för att möjliggöra metodoptimering och parameterscreening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackningsmaterial Capto SP ImpRes
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiScreen Capto SP ImpRes, 4.7 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.