Beskrivning
När mångfalden av antikroppsvarianter ökar, ökar också behovet av kromatografihartser som kan fånga och rena dessa varianter. Som ett alternativ till protein A kan protein L-harts användas för att fånga in antikropps-Fabs, bispecifika antikroppar och andra molekyler som innehåller kappa-varianter av den variabla lätta (VL)-kedjan. Protein L binder human kappa lätt kedja subtyper 1, 3 och 4 och mus kappa lätt kedja subtyp 1.
Omdesignad protein L-ligand MabSelect™ VL-protein L-harts visade en tvåfaldig ökning i bindningskapacitet jämfört med Cytiva™ Capto™ L-kromatografiharts. Denna högre kapacitet ger produktivitetsfördelar inom forskning och biotillverkning.
- En omdesignad protein L-ligand fångar antikropps-Fabs, bispecifika och andra varianter som innehåller en kappa lätt kedja med hög bindningskapacitet och förbättrad alkalisk stabilitet
- Hög dynamisk bindningskapacitet för effektiv infångning av målmolekyler
- Stabil när den rengörs med 0,1 M NaOH, vilket minskar risken för biobelastningsincidenter
- Ger bra upplösning för produktrelaterade föroreningar vid infångning av bispecifika antikroppar
- Bekvämt för metodoptimering och parameterscreening som möjliggörs av bäddhöjden på 10 cm för effektiv kromatografiprocessutveckling
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 7.7 mm |
| Flödeshastighet | <300 cm/hr. |
| Max. Driftstryck | 3 bar |
| Partikelstorlek | 60μ m |
| Produktlinje | HiScreen MabSelect |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| För användning med (applikation) | Antikroppsaffinitetskromatografi |
| Mål | Antikropp |
| Typ | Färdigpackad kolonn |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- HiScreen MabSelect VL
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol