Läs mer
Cytiva HiScreen MabSelect PrismA kolumn
Product Code. 15893965 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 x 4.7 mL
Unit Size:
Varje
Product Code. Kvantitet Unit Size
15893965 1 x 4.7 mL Varje
1 options
Product Code. 15893965 Supplier Cytiva Supplier No. 17549815
 Begränsad artikel
I lager
Protein A kolumn
Denna kolumn är förpackad med MabSelect PrismA-protein Ett kromatografiharts som har förbättrats med en optimerad högflödes-agarosbasmatris och en genmanipulerad protein A-härledd ligand, vilket möjliggör effektiv rengöring mellan reningskörningarna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Sängvolym 4.7 mL
Flödeshastighet <500 cm/hr.
Max. Driftstryck 3 bar (0,3 MPa, 44 psi)
Kvantitet 1 x 4.7 mL
För användning med (applikation) Antikroppsaffinitetskromatografi
Typ Färdigpackad kolonn
Bindande kapacitet ∽80 mg humant IgG/ml harts vid 6 minuters uppehållstid.
∽ 40 mg humant IgG/ml vid 2 minuters uppehållstid.
compliance-icons
Product Identifier
  • HiScreen MabSelect PrismA column
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P502-Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/ återanvändning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE- procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.