Läs mer
Cytiva HiScreen Färdigpackad HIC-kolonn, Capto Butyl
Produktkod. 11320362 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 Styck
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11320362
Brand: Cytiva 28992473
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Avsedd för inledande och mellanliggande reningar som kräver ett medium med låg till medelhög hydrofobicitet.
  • Capto Butyl fungerar ofta effektivt med ganska låga saltkoncentrationer
  • Liten bäddvolym för snabba resultat och minimal prov-/buffertförbrukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Styck
Flödeshastighet <600cm/h
Material Polypropen
Ligandtyp Butyl
Partikelstorlek 75 μm (medianpartikelstorlek för den kumulativa volymfördelningen)
Innehåll och lagring 4° till 30 °C, 20 % etanol
Kolumntyp HIC-kolumn
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiScreen Capto Butyl, 1 x 4.7 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol