Läs mer
Cytiva HiScreen™ Sepharose™ Färdigpackade HIC-kolumner med snabb flöde
Produktkod. 10871601 Handla allt Cytiva Produkter
Stationär fas:
Butyl Sepharose
Butyl-S-Sepharose
Fenyl (låg sub) Sepharose
Octyl Sepharose
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10871601
Brand: Cytiva 28926986
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för metodoptimering och parameterscreening
  • Färdiga kolumner för bekväm processutvecklingsoptimering
  • Standard alifatisk/aromatisk hydrofob interaktionskromatografimedia för infångning och mellanliggande rening
  • Sänghöjd på 10 cm utformad för att möjliggöra metodoptimering och parameterscreening
  • Enkelt seriekopplad för att uppnå 20 cm sänghöjd
  • Liten bäddvolym på 4,7 ml för snabbt resultat och minimal prov-/buffertförbrukning
  • Reproducerbara resultat, skalbara till BioProcess kolonner packade med samma kromatografimedia med samma linjära vätskehastighet
  • Sängmått: 7,7x 100 mm
  • Matris: 4% tvärbunden agaros/6% tvärbunden agaros
  • pH-stabilitet arbetsområde (media): 3 till 13
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Material (kolonnbeslag och kolumnrör): polypropen
  • Kolumn ID: 7,7 mm
  • Max tryck: 1,5 bar (22psi)
  • Flödeshastighet:< 240/450 cm/h.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert 1 M NaOH, 30 % isopropanol, 70 % etanol, 6 M guanidinhydroklorid, 30 % acetonitril, 1 mM HCl
Produkttyp HiScreen Octyl Sepharose 4 FF kolumn
Sängvolym 4.7mL
Diameter (engelska) Inre 0,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7.7mm
Kvantitet 1 x 4.7mL
Höjd (engelska) 3,93 tum
Höjd (metrisk) 100mm
Flödeshastighet <240 cm/hr.
Material Polypropen
Ligandtyp Octyl
Max. Tryck 1,5 bar
pH-intervall 3 till 13
Partikelstorlek 45 till 165 μm
Typ av stöd 4 % tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Stationär fas Octyl Sepharose
Kolumntyp Jonbytarkolumn
För användning med (applikation) Bekväm screening av parametrar för optimering av processutveckling
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiScreen Octyl FF
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.