Läs mer
Hispidol, MedChemExpress
Beskrivning
Hispidol ((Z)-Hispidol) is a potential therapeutic for inflammatory bowel disease
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hispidol |
| CAS | 5786-54-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H10O4 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | (Z)-Hispidol |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM) |
| LEDER | O=C1C2=CC=C(O)C=C2O/C1=C\C3=CC=C(O)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.24 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?