Läs mer
Hispidulin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hispidulin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O6/c1-21-16-11(19)7-13-14(15(16)20)10(18)6-12(22-13)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17,19-20H,1H3 |
| Formel vikt | 300.0634 |