Läs mer
Thermo Scientific™ HisProbe™ -HRP-konjugat
Produktkod. 10208163 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10208163 2 mg 2mg
1 options
Produktkod. 10208163 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15165
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck histidinmärkta fusionsproteiner och andra histidinrika proteiner direkt med detta nickelaktiverade pepparrotsperoxidas (HRP) derivat.
Thermo Scientific™ HisProbe-HRP är ett nickel (Ni 2 +)-aktiverat derivat av pepparrotsperoxidas (HRP). Denna produkt har optimerats för direkt detektering av rekombinanta histidinmärkta proteiner och andra histidinrika proteiner.
Till skillnad från anti-6xHis-antikroppar kan HisProbe-HRP känna igen polyhistidintaggar oberoende av intilliggande taggar. Detektionssatsen innehåller blockerande buffertar och kemiluminescerande substrat för känslig Western blot-detektion via HisProbe-HRP-konjugatet. Den aktiva liganden i HisProbe-HRP är en tridentat kelator som tillåter Ni2+ att bindas i aktiv form för efterföljande interaktion och detektion av målmolekyler. Den aktiva kelatorn har bindningsförmåga liknande iminodiättiksyra (IDA) när den används för immobiliserad metallaffinitetskromatografi (IMAC).
Höjdpunkter:
  • Snabb– His-tag-detektion uppnås med en en-stegs sondinkubation som eliminerar behovet av att köra ett långt tvåstegs primär/sekundär antikroppsreaktionsprotokoll
  • Ekonomisk– inget behov av att köpa dyra primära/sekundära antikroppar; betydligt billigare än anti-6xHis-tag-antikroppar
  • Hög specificitet– HisProbe-HRP kan känna igen his-taggar oberoende av intilliggande taggar
  • Mindre steriskt hinder– HisProbe-HRP är mindre än antikroppar och upptäcker hans taggade fusionsproteiner som ofta inte går att upptäcka när man använder vissa anti-his-tag antikroppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce HisProbe-HRP-konjugat
Produkttyp HRP-konjugat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Solid
Produktlinje HisProbe
Kvantitet 2 mg
Reaktivitet Alla arter
Innehåll och lagring Förvaring: Vid mottagandet lagra produkten vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HisProbe-HRP Conjugate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) chloridehexahydrate