Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst HisProbe Utrustning
Produktkod. 10573364 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
685 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10573364 685 ml 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10573364 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15168
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Upptäck histidinmärkta fusionsproteiner och andra histidinrika proteiner direkt med detta nickelaktiverade pepparrotsperoxidas (HRP) derivat.
Thermo Scientific™ HisProbe-HRP är ett nickel (Ni 2 +)-aktiverat derivat av pepparrotsperoxidas (HRP). Denna produkt har optimerats för direkt detektering av rekombinanta histidinmärkta proteiner och andra histidinrika proteiner.
Till skillnad från anti-6xHis-antikroppar kan HisProbe-HRP känna igen polyhistidintaggar oberoende av intilliggande taggar. Detektionssatsen innehåller blockerande buffertar och kemiluminescerande substrat för känslig Western blot-detektion via HisProbe-HRP-konjugatet. Den aktiva liganden i HisProbe-HRP är en tridentat kelator som tillåter Ni2+ att bindas i aktiv form för efterföljande interaktion och detektion av målmolekyler. Den aktiva kelatorn har bindningsförmåga liknande iminodiättiksyra (IDA) när den används för immobiliserad metallaffinitetskromatografi (IMAC).
Höjdpunkter:
  • Snabb– His-tag-detektion uppnås med en en-stegs sondinkubation som eliminerar behovet av att köra ett långt tvåstegs primär/sekundär antikroppsreaktionsprotokoll
  • Ekonomisk– inget behov av att köpa dyra primära/sekundära antikroppar; betydligt billigare än anti-6xHis-tag-antikroppar
  • Hög specificitet– HisProbe-HRP kan känna igen his-taggar oberoende av intilliggande taggar
  • Mindre steriskt hinder– HisProbe-HRP är mindre än antikroppar och upptäcker hans taggade fusionsproteiner som ofta inte går att upptäcka när man använder vissa anti-his-tag antikroppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce SuperSignal Väst HisProbe Utrustning
Produkttyp HisProbe Detektionskit
Detektionsmetod Kemiluminescens
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje HisProbe, SuperSignal
Kvantitet 685 ml
Konjugera HRP
Substrat Pepparrotsperoxidas
Reaktivitet Alla arter
Tillräckligt för 62 mini blots eller 5000 kvm membran
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 62 miniblottar eller 5000 cm 2 membran
• HisProbe-HRP-konjugat, 2 mg
• SuperSignal Väst Pico Luminol/Enhancer Solution, 250 ml
• SuperSignal Väst Pico Stabil peroxidlösning, 250 ml
• Blocker BSA in TBS (10X), 125 ml
• TBS Förpackningar (vardera ger 500 ml), 10 förpackningar
• Surfact-Amps 20 tvättmedelslösning, 6 x 10 mL Förvara HisProbe
-HRP
, Blocker BSA i TBS och Surfact-Amps 20 vid 4 °C. Förvara återstående komponenter vid 4 °C.