Läs mer
Thermo Scientific™ HisPur™ Koboltreningskit, 0,2 ml
Produktkod. 10341904 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25-kolonnsats
Förpackningsstorlek:
0.2ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10341904 25-kolonnsats 0.2ml
1 options
Produktkod. 10341904 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90090
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rena försiktigt His-taggade rekombinanta fusionsproteiner med hjälp av kobolt (Co2+) immobiliserade metallkelataffinitetskulor (IMAC), spinnkolonner och plattor.
Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Resin är ett immobiliserat metallkelataffinitetsstöd (IMAC) för specifik, snabb och skonsam His-märkt rening.
Ytterligare information och onlinebeställning
HisPur Kobolthartser, kolumner och kit använder ett tetradentat-kelaterande harts laddat med divalent kobolt (Co 2+ ) för att möjliggöra specifik, snabb och skonsam rening av histidinmärkta fusionsproteiner från en mängd olika provtyper. HisPur Koboltharts finns tillgänglig i flera förpackningsstorlekar av hartsslurry, tre storlekar av centrifugfärdiga kolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner och 96-brunnars filterplattor för höga genomströmningsbehov. Med dessa alternativ är högkvalitativ His-tag-proteinrening möjlig i nästan vilken skala som helst. HisPur Koboltharts är överlägset traditionella nickelbaserade immobiliserade metallaffinitetskromatografisystem (IMAC). Jämfört med Ni-IDA och tetradentate Ni 2+ kelathartser, HisPur Harts binder histidinmärkta proteiner med högre specificitet (mindre bindning utanför målet) och frisätter dem under skonsammare förhållanden (lägre koncentrationer av imidazol). Använda HisPur Kolumner och patroner för att erhålla högrena His-taggade proteiner utan metallkontamination.
Höjdpunkter:
  • Hög renhet– få mer än 10 milligram rent His-märkt protein per milliliter harts utan att optimera imidazoltvättförhållanden
  • Låg metallurlakning– ingen metallkontamination i eluerat histidinmärkt proteinprov
  • Mångsidighet– rena proteiner under naturliga eller denaturerande betingelser; kompatibel med cellysreagens och en mängd olika bufferttillsatser
  • Flexibilitet– tillgänglig som bulkharts eller predispenserade kolonner, kromatografikolonner och 96-brunnars filterplattor
  • Kostnadseffektivt– hartset kan återanvändas flera gånger eller kasseras efter engångsanvändning
  • Överlägsen– presterar bättre än andra kommersiellt tillgängliga IMAC-hartser
Tillgängliga format:
  • Hartsuppslamningar– tvärbunden 6% pärlförsedd agaros; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-flaskor
  • Snurra kolumner– 0,2 ml (mikrocentrifug), 1 ml, 3 ml kolonner
  • Reningssatser– kompletta kit i alla tre kolumnstorlekar
  • Kromatografikassetter– kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
  • 96-brunnars Spin Plates– fördispenserade 96-brunnars filterplattor, kompatibla med centrifugerings- och vakuumgrenrörssystem för manuell eller automatiserad rening. Plattorna möjliggör snabb, konsekvent reproducerbarhet från brunn till brunn och platt-till-platta för småskaliga separationer med hög genomströmning
  • Bulk och Custom– låt oss veta dina behov av bulk HisPur Koboltharts
Innehåller:
Kit innehåller HisPur Koboltkolonner, jämvikts-/tvättbuffert och elueringsbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0,2 ml/kolonn
Beskrivning HisPur Cobalt Spin Purification Kit, 0,2 ml
Innehåll och lagring Tillräckligt för: Rening∼ 2 mg His-märkt protein per kolumn
• HisPur Cobalt Spin Columns, 0,2 ml, 25 kolonner
• Jämvikts-/tvättbuffert, 100 ml
• Elueringsbuffert, 50 ml
• Uppsamlingsrör, 80 rör Förvaras
vid 4 °C.
Produktlinje HisPur
Kvantitet 25-kolonnsats
Mål His-taggas protein
Typ Proteinreningssystem
Stationär fas Metallkelat, tvåvärd kobolt
Tillräckligt för 2 mg His-taggat protein per kolumn
Formatera Sats, mikrocentrifug, centrifugkolonn
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts