Beskrivning
Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Resin är ett immobiliserat metallkelataffinitetsstöd (IMAC) för specifik, snabb och skonsam His-märkt rening.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
Hög renhet– få mer än 10 milligram rent His-märkt protein per milliliter harts utan att optimera imidazoltvättförhållanden
Låg metallurlakning– ingen metallkontamination i eluerat histidinmärkt proteinprov
Mångsidighet– rena proteiner under naturliga eller denaturerande betingelser; kompatibel med cellysreagens och en mängd olika bufferttillsatser
Flexibilitet– tillgänglig som bulkharts eller predispenserade kolonner, kromatografikolonner och 96-brunnars filterplattor
Kostnadseffektivt– hartset kan återanvändas flera gånger eller kasseras efter engångsanvändning
Överlägsen– presterar bättre än andra kommersiellt tillgängliga IMAC-hartser
Tillgängliga format:
- Hartsuppslamningar– tvärbunden 6% pärlförsedd agaros; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-flaskor
- Snurra kolumner– 0,2 ml (mikrocentrifug), 1 ml, 3 ml kolonner
- Reningssatser– kompletta kit i alla tre kolumnstorlekar
- Kromatografikassetter– kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
- 96-brunnars Spin Plates– fördispenserade 96-brunnars filterplattor, kompatibla med centrifugerings- och vakuumgrenrörssystem för manuell eller automatiserad rening. Plattorna möjliggör snabb, konsekvent reproducerbarhet från brunn till brunn och platt-till-platta för småskaliga separationer med hög genomströmning
- Bulk och Custom– låt oss veta dina behov av bulk HisPur Koboltharts
Innehåller:
Kit innehåller HisPur Koboltkolonner, jämvikts-/tvättbuffert och elueringsbuffert
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | HisPur |
| Kvantitet | 500 mL |
| Proteinform | Rekombinant |
| Mål | His-taggas protein |
| Typ | Harts |
| Stationär fas | Metallkelat, tvåvärd kobolt |
| Formatera | Flaska |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |