Läs mer
Thermo Scientific™ HisPur™ Koboltharts
Produktkod. p-7184475 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10751375 10 mL 10ml
10270054 100 mL 100ml
10344300 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10751375 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89964
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rena försiktigt His-taggade rekombinanta fusionsproteiner med hjälp av kobolt (Co2+) immobiliserade metallkelataffinitetskulor (IMAC), spinnkolonner och plattor.
Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Resin är ett immobiliserat metallkelataffinitetsstöd (IMAC) för specifik, snabb och skonsam His-märkt rening.
Ytterligare information och onlinebeställning
HisPur Kobolthartser, kolumner och kit använder ett tetradentat-kelaterande harts laddat med divalent kobolt (Co 2+ ) för att möjliggöra specifik, snabb och skonsam rening av histidinmärkta fusionsproteiner från en mängd olika provtyper. HisPur Koboltharts finns tillgänglig i flera förpackningsstorlekar av hartsslurry, tre storlekar av centrifugfärdiga kolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner och 96-brunnars filterplattor för höga genomströmningsbehov. Med dessa alternativ är högkvalitativ His-tag-proteinrening möjlig i nästan vilken skala som helst. HisPur Koboltharts är överlägset traditionella nickelbaserade immobiliserade metallaffinitetskromatografisystem (IMAC). Jämfört med Ni-IDA och tetradentate Ni 2+ kelathartser, HisPur Harts binder histidinmärkta proteiner med högre specificitet (mindre bindning utanför målet) och frisätter dem under skonsammare förhållanden (lägre koncentrationer av imidazol). Använda HisPur Kolumner och patroner för att erhålla högrena His-taggade proteiner utan metallkontamination.
Höjdpunkter:
  • Hög renhet– få mer än 10 milligram rent His-märkt protein per milliliter harts utan att optimera imidazoltvättförhållanden
  • Låg metallurlakning– ingen metallkontamination i eluerat histidinmärkt proteinprov
  • Mångsidighet– rena proteiner under naturliga eller denaturerande betingelser; kompatibel med cellysreagens och en mängd olika bufferttillsatser
  • Flexibilitet– tillgänglig som bulkharts eller predispenserade kolonner, kromatografikolonner och 96-brunnars filterplattor
  • Kostnadseffektivt– hartset kan återanvändas flera gånger eller kasseras efter engångsanvändning
  • Överlägsen– presterar bättre än andra kommersiellt tillgängliga IMAC-hartser
Tillgängliga format:
  • Hartsuppslamningar– tvärbunden 6% pärlförsedd agaros; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-flaskor
  • Snurra kolumner– 0,2 ml (mikrocentrifug), 1 ml, 3 ml kolonner
  • Reningssatser– kompletta kit i alla tre kolumnstorlekar
  • Kromatografikassetter– kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
  • 96-brunnars Spin Plates– fördispenserade 96-brunnars filterplattor, kompatibla med centrifugerings- och vakuumgrenrörssystem för manuell eller automatiserad rening. Plattorna möjliggör snabb, konsekvent reproducerbarhet från brunn till brunn och platt-till-platta för småskaliga separationer med hög genomströmning
  • Bulk och Custom– låt oss veta dina behov av bulk HisPur Koboltharts
Innehåller:
Kit innehåller HisPur Koboltkolonner, jämvikts-/tvättbuffert och elueringsbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C
Form Flytande suspension
Produktlinje HisPur
Kvantitet 10 mL
Proteinform Rekombinant
Mål His-taggas protein
Typ Harts
Stationär fas Metallkelat, tvåvärd kobolt
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HisPur Cobalt Resin
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Sicherheitshinweis
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt chloride(CoCl2), hexahydrate
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.