Läs mer
Thermo Scientific™ HisPur™ Koboltharts
Produktkod. 10751375 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
500ml
Produktkod. 10751375
Brand: Thermo Scientific™ 89964
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rena försiktigt His-taggade rekombinanta fusionsproteiner med hjälp av kobolt (Co2+) immobiliserade metallkelataffinitetskulor (IMAC), spinnkolonner och plattor.
Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Resin är ett immobiliserat metallkelataffinitetsstöd (IMAC) för specifik, snabb och skonsam His-märkt rening.
Ytterligare information och onlinebeställning
HisPur Kobolthartser, kolumner och kit använder ett tetradentat-kelaterande harts laddat med divalent kobolt (Co 2+ ) för att möjliggöra specifik, snabb och skonsam rening av histidinmärkta fusionsproteiner från en mängd olika provtyper. HisPur Koboltharts finns tillgänglig i flera förpackningsstorlekar av hartsslurry, tre storlekar av centrifugfärdiga kolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner och 96-brunnars filterplattor för höga genomströmningsbehov. Med dessa alternativ är högkvalitativ His-tag-proteinrening möjlig i nästan vilken skala som helst. HisPur Koboltharts är överlägset traditionella nickelbaserade immobiliserade metallaffinitetskromatografisystem (IMAC). Jämfört med Ni-IDA och tetradentate Ni 2+ kelathartser, HisPur Harts binder histidinmärkta proteiner med högre specificitet (mindre bindning utanför målet) och frisätter dem under skonsammare förhållanden (lägre koncentrationer av imidazol). Använda HisPur Kolumner och patroner för att erhålla högrena His-taggade proteiner utan metallkontamination.
Höjdpunkter:
  • Hög renhet– få mer än 10 milligram rent His-märkt protein per milliliter harts utan att optimera imidazoltvättförhållanden
  • Låg metallurlakning– ingen metallkontamination i eluerat histidinmärkt proteinprov
  • Mångsidighet– rena proteiner under naturliga eller denaturerande betingelser; kompatibel med cellysreagens och en mängd olika bufferttillsatser
  • Flexibilitet– tillgänglig som bulkharts eller predispenserade kolonner, kromatografikolonner och 96-brunnars filterplattor
  • Kostnadseffektivt– hartset kan återanvändas flera gånger eller kasseras efter engångsanvändning
  • Överlägsen– presterar bättre än andra kommersiellt tillgängliga IMAC-hartser
Tillgängliga format:
  • Hartsuppslamningar– tvärbunden 6% pärlförsedd agaros; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-flaskor
  • Snurra kolumner– 0,2 ml (mikrocentrifug), 1 ml, 3 ml kolonner
  • Reningssatser– kompletta kit i alla tre kolumnstorlekar
  • Kromatografikassetter– kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
  • 96-brunnars Spin Plates– fördispenserade 96-brunnars filterplattor, kompatibla med centrifugerings- och vakuumgrenrörssystem för manuell eller automatiserad rening. Plattorna möjliggör snabb, konsekvent reproducerbarhet från brunn till brunn och platt-till-platta för småskaliga separationer med hög genomströmning
  • Bulk och Custom– låt oss veta dina behov av bulk HisPur Koboltharts
Innehåller:
Kit innehåller HisPur Koboltkolonner, jämvikts-/tvättbuffert och elueringsbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C
Form Flytande suspension
Produktlinje HisPur
Kvantitet 10 mL
Proteinform Rekombinant
Mål His-taggas protein
Typ Harts
Stationär fas Metallkelat, tvåvärd kobolt
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HisPur Cobalt Resin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cobalt chloride(CoCl2), hexahydrate