Läs mer
Thermo Scientific™ HisPur™ Kobolt Superflow Agaros
Produktkod. 13484179 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10ml
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13484179 1 L 1 L
13474179 10 mL 10ml
13414189 250 mL 250ml
13404189 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13484179 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25231
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Utför hög renhet, storskalig rening av polyhistidinmärkta proteiner med denna tetradentat-kelatbildande Superflow 6 stöd laddat med tvåvärd kobolt.
Utför hög renhet, storskalig rening av polyhistidinmärkta proteiner med Thermo Scientific™ HisPur Kobolt Superflow Agaros, en tetradentat-kelatör Superflow 6 stöd laddat med tvåvärd kobolt.
Ytterligare information och onlinebeställning
HisPur Kobolt Superflow Agaros är ett starkt tvärbundet, hållbart harts som inte komprimeras vid flödeshastigheter som används för medel till stor skala FPLC reningar. Hartset håller väl för en mängd olika kemikalier och pH-värden, och är kompatibelt med vanliga rengöringsprocedurer. Jämfört med nickel och andra ligander som vanligtvis används för immobiliserad metallaffinitetskromatografi (IMAC), ger kobolt större specificitet för His-märkt proteinrening. Den specifika bindningen av HisPur Kobolt Superflow Agaros ger renare elueringsfraktioner, vilket minskar behovet av extra poleringssteg.
Höjdpunkter:
  • Robust– starkt tvärbunden 6% agaros Superflow pärlstöd tolererar linjära flödeshastigheter upp till 1200 cm/timme med minimal urlakning av kobolt på grund av en tetradentate kelator
  • Hög avkastning– binder 20 mg 6xHis-GFP per ml harts vid en linjär flödeshastighet på 150 cm/timme, kan binda mer än 30 mg per ml harts beroende på flödeshastighet
  • Hög renhet– specificiteten för koboltbindning till histidin-taggen resulterar i allmänhet i elueringsfraktioner med mindre än 10 % kontaminering av icke-specifika proteiner
  • Kompatibel– bibehåller funktionen efter exponering för en mängd olika kemikalier och pH-värden
  • Kostnadseffektivt– hartset är stabilt genom flera cykler av rengöring och återanvändning
Rekommenderas för:
Stor skala FPLC rening av polyhistidinmärkta proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C
Form Flytande suspension
Produktlinje HisPur
Kvantitet 1 L
Mål His-taggas protein
Typ Agaros
Stationär fas Metallkelat, tvåvärd kobolt
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts