Läs mer
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA kromatografikassetter, 1 ml
Produktkod. 11832114 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 5 mL
5 patroner x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11832114 5 patroner x 1 ml Paket med 5
11842114 2 x 5 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11832114 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90098
Edge
Rena His-taggade rekombinanta fusionsproteiner med högkapacitets nickel-NTA (nitrilotriättiksyra) metallkelatkulor, centrifugkolonner och plattor.
Utför rutinmässig affinitetsrening av His-taggade fusionsproteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA harts, ett högkapacitets, högpresterande nickel-IMAC-harts.
Den speciellt framställda nickel-NTA-bäraren består av kulformad agaros derivatiserad med nitrilotriättiksyra (NTA) keleringsdelen och laddad med tvåvärda nickeljoner (Ni2+). IMAC-harts (immobiliserad metallaffinitetskromatografi) ger exceptionell bindningskapacitet och prestanda för rening av rekombinanta His-taggade proteiner.
HisPur Ni-NTA harts finns i flera förpackningsstorlekar av hartsslam, tre storlekar av centrifugfärdiga kolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografikassetter och 96-brunnars filterplattor för höga genomströmningsbehov. Med dessa alternativ är det möjligt att rena His-tag-protein med hög utbyte i nästan alla omfattningar.
Höjdpunkter:
  • Hög kapacitet– binder upp till 60 mg 6xHis-taggad protein per milliliter harts
  • Mångsidig– rena proteiner med användning av naturliga eller denaturerande betingelser
  • Kompatibel– använd med Thermo Scientific cellyseringsreagenser och en mängd olika bufferttillsatser
  • Flexibel– tillgänglig i flera format inklusive bulkharts, centrifugkolonner och kromatografikassetter
  • Kostnadseffektivt– återanvänd samma sats harts minst fem gånger
  • Lätt att använda– förformulerade buffertar tillgängliga för kitformat
Tillgängliga format:
  • Hartsslam– tvärbunden 6% kulförsedd agaros; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-flaskor
  • Centrifugkolonner– 0,2 ml- (mikrocentrifug), 1 ml-, 3 ml-kolonner
  • Reningssatser– kompletta satser i alla tre kolonnstorlekar
  • Kromatografikassetter– kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
  • Bulk och Custom– låt oss veta dina behov av bulk HisPur Ni-NTA Resin
Inkluderar:
Sats innehåller HisPur Ni-NTA-kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Innehåll och lagring Förvara mellan 4 °C och 8 °C. Får ej frysas.
Form Flytande suspension
Produktlinje HisPur
Kvantitet 5 patroner x 1 ml
Mål His-taggas protein
Typ Kromatografikassett
Stationär fas Divalent nickel, metallkelat
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts