Läs mer
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA kromatografikassetter, 1 ml
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför rutinmässig affinitetsrening av His-taggade fusionsproteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA harts, ett högkapacitets, högpresterande nickel-IMAC-harts.
Den speciellt framställda nickel-NTA-bäraren består av kulformad agaros derivatiserad med nitrilotriättiksyra (NTA) keleringsdelen och laddad med tvåvärda nickeljoner (Ni2+). IMAC-harts (immobiliserad metallaffinitetskromatografi) ger exceptionell bindningskapacitet och prestanda för rening av rekombinanta His-taggade proteiner.
HisPur Ni-NTA harts finns i flera förpackningsstorlekar av hartsslam, tre storlekar av centrifugfärdiga kolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografikassetter och 96-brunnars filterplattor för höga genomströmningsbehov. Med dessa alternativ är det möjligt att rena His-tag-protein med hög utbyte i nästan alla omfattningar.
Höjdpunkter:
- Hög kapacitet– binder upp till 60 mg 6xHis-taggad protein per milliliter harts
- Mångsidig– rena proteiner med användning av naturliga eller denaturerande betingelser
- Kompatibel– använd med Thermo Scientific cellyseringsreagenser och en mängd olika bufferttillsatser
- Flexibel– tillgänglig i flera format inklusive bulkharts, centrifugkolonner och kromatografikassetter
- Kostnadseffektivt– återanvänd samma sats harts minst fem gånger
- Lätt att använda– förformulerade buffertar tillgängliga för kitformat
Tillgängliga format:
- Hartsslam– tvärbunden 6% kulförsedd agaros; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-flaskor
- Centrifugkolonner– 0,2 ml- (mikrocentrifug), 1 ml-, 3 ml-kolonner
- Reningssatser– kompletta satser i alla tre kolonnstorlekar
- Kromatografikassetter– kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
- Bulk och Custom– låt oss veta dina behov av bulk HisPur Ni-NTA Resin
Inkluderar:
Sats innehåller HisPur Ni-NTA-kolonner
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | Upp till 60 mg 6xHis-taggad proteinbindning per ml harts |
| Innehåll och lagring | Förvara mellan 4 °C och 8 °C. Får ej frysas. |
| Produktlinje | HisPur |
| Kvantitet | 2 x 5 mL |
| Mål | His-taggas protein |
| Typ | Kromatografikassett |
| Stationär fas | Divalent nickel, metallkelat |
| Formatera | Kromatografikassett |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |