Läs mer
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA magnetiska pärlor
Produktkod. 13464289 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13464289 2 mL 2ml
13484289 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13464289 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88831
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utför affinitetsrening av His-märkta fusionsproteiner i manuella eller automatiserade format med högkapacitets nickel-IMAC Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA magnetiska pärlor.
Utför affinitetsrening av His-taggade fusionsproteiner i manuella eller automatiserade format med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA magnetiska pärlor, högkapacitet nickel-IMAC pärlor.
Ytterligare information och onlinebeställning
Den blockerade magnetiska pärlans yta är derivatiserad med nitrilotriättiksyra (NTA) keleringsdelen och laddad med tvåvärda nickeljoner (Ni2+ ). De immobiliserade metallaffinitetskromatografipärlorna (IMAC) ger hög bindningskapacitet med mycket låg bakgrund. De HisPur –Ni NTA Magnetic Beads kan användas både manuellt med ett magnetstativ såväl som med automatiserade plattformar som t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher Instrument för höga –genomströmningsbehov.
Höjdpunkter:
  • Hög kapacitet– motsvarande eller högre bindningskapacitet än Ni-NTA magnetiska pärlor från andra leverantörer
  • Låg ospecifik bindning– pärlytan är förblockerad och protokollet ger optimerade buffertar för rening
  • Snabb– protokollet är klart på 1 timme
  • Skalbar– bearbeta mikroliter till milliliters provvolymer
  • Mångsidig– rena proteiner med hjälp av naturliga eller denaturerande betingelser
  • Reagenskompatibel– kan användas med vanliga cellysreagens och en mängd olika bufferttillsatser
  • Flera format– proteinkoppling till pärlorna och nedströmsapplikationer kan utföras både manuellt och på en automatiserad plattform (t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration Slurry: 12,5 mg/ml, 1,25 % fast ämne
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C
Partikelstorlek 1μ m
Form Vätska
Produktlinje HisPur
Kvantitet 2 mL
Proteinform Rekombinant
Mål Hans
Typ Magnetisk affinitetskula
Ligandtyp Nickel-NTA
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ni-NTA Magnetic Beads
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faresætning
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.