Läs mer
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA magnetiska pärlor
Produktkod. 13484289 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13484289 10 mL 10ml
13464289 2 mL 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13484289 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88832
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utför affinitetsrening av His-märkta fusionsproteiner i manuella eller automatiserade format med högkapacitets nickel-IMAC Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA magnetiska pärlor.
Utför affinitetsrening av His-taggade fusionsproteiner i manuella eller automatiserade format med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA magnetiska pärlor, högkapacitet nickel-IMAC pärlor.
Ytterligare information och onlinebeställning
Den blockerade magnetiska pärlans yta är derivatiserad med nitrilotriättiksyra (NTA) keleringsdelen och laddad med tvåvärda nickeljoner (Ni2+ ). De immobiliserade metallaffinitetskromatografipärlorna (IMAC) ger hög bindningskapacitet med mycket låg bakgrund. De HisPur –Ni NTA Magnetic Beads kan användas både manuellt med ett magnetstativ såväl som med automatiserade plattformar som t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher Instrument för höga –genomströmningsbehov.
Höjdpunkter:
  • Hög kapacitet– motsvarande eller högre bindningskapacitet än Ni-NTA magnetiska pärlor från andra leverantörer
  • Låg ospecifik bindning– pärlytan är förblockerad och protokollet ger optimerade buffertar för rening
  • Snabb– protokollet är klart på 1 timme
  • Skalbar– bearbeta mikroliter till milliliters provvolymer
  • Mångsidig– rena proteiner med hjälp av naturliga eller denaturerande betingelser
  • Reagenskompatibel– kan användas med vanliga cellysreagens och en mängd olika bufferttillsatser
  • Flera format– proteinkoppling till pärlorna och nedströmsapplikationer kan utföras både manuellt och på en automatiserad plattform (t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration Slurry: 12.5mg/mL, 1.25% solids
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C
Partikelstorlek 1μ m
Produktlinje HisPur
Kvantitet 10 mL
Proteinform Rekombinant
Mål Hans
Typ Magnetisk affinitetskula
Ligandtyp Nickel-NTA
Kapacitet (metrisk) 10 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HisPur Ni-NTA Magnetic Beads
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, sulphuric acid