Läs mer
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Spin Purification-sats, 0,2 ml
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför rutinmässig affinitetsrening av His-taggade fusionsproteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA harts, ett högkapacitets, högpresterande nickel-IMAC-harts.
Den speciellt framställda nickel-NTA-bäraren består av kulformad agaros derivatiserad med nitrilotriättiksyra (NTA) keleringsdelen och laddad med tvåvärda nickeljoner (Ni2+). IMAC-harts (immobiliserad metallaffinitetskromatografi) ger exceptionell bindningskapacitet och prestanda för rening av rekombinanta His-taggade proteiner.
HisPur Ni-NTA harts finns i flera förpackningsstorlekar av hartsslam, tre storlekar av centrifugfärdiga kolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografikassetter och 96-brunnars filterplattor för höga genomströmningsbehov. Med dessa alternativ är det möjligt att rena His-tag-protein med hög utbyte i nästan alla omfattningar.
Höjdpunkter:
- Hög kapacitet– binder upp till 60 mg 6xHis-taggad protein per milliliter harts
- Mångsidig– rena proteiner med användning av naturliga eller denaturerande betingelser
- Kompatibel– använd med Thermo Scientific cellyseringsreagenser och en mängd olika bufferttillsatser
- Flexibel– tillgänglig i flera format inklusive bulkharts, centrifugkolonner och kromatografikassetter
- Kostnadseffektivt– återanvänd samma sats harts minst fem gånger
- Lätt att använda– förformulerade buffertar tillgängliga för kitformat
Tillgängliga format:
- Hartsslam– tvärbunden 6% kulförsedd agaros; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-flaskor
- Centrifugkolonner– 0,2 ml- (mikrocentrifug), 1 ml-, 3 ml-kolonner
- Reningssatser– kompletta satser i alla tre kolonnstorlekar
- Kromatografikassetter– kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
- Bulk och Custom– låt oss veta dina behov av bulk HisPur Ni-NTA Resin
Inkluderar:
Sats innehåller HisPur Ni-NTA-kolonner
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0,2 ml/kolonn |
| Beskrivning | HisPur Ni-NTA Spin Purification-sats, 0,2 ml |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: Rening av upp till 12 mg His-märkt protein per kolonn • HisPur Ni-NTA centrifugkolonner, 0,2 ml, 25 kolonner • Fosfatbuffrad saltlösning (10X), 30 ml • Imidazol (2M), 8 ml • Uppsamlingsrör, 80 rör • Kolonnpluggar, 25 pluggar Förvaras vid 4 °C. |
| Produktlinje | HisPur |
| Kvantitet | 25-kolonnsats |
| Mål | His-taggas protein |
| Typ | Centrifugkolonnsats |
| Stationär fas | Divalent nickel, metallkelat |
| Tillräckligt för | 12 mg His-taggat protein per kolonn |
| Formatera | Sats, mikrocentrifug, centrifugkolonn |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- X25 HISPUR NI-NTA PURIFICATION KIT
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, nickel(2+) salt, hydrate,sodium chloride, disodium hydrogenorthophosphate, imidazole