Läs mer
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA-harts
Produktkod. 10038124 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10038124 100 mL 100ml
10449164 10 mL -
10459164 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10038124 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88222
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rena His-taggade rekombinanta fusionsproteiner med högkapacitets nickel-NTA (nitrilotriättiksyra) metallkelatkulor, centrifugkolonner och plattor.
Utför rutinmässig affinitetsrening av His-taggade fusionsproteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA harts, ett högkapacitets, högpresterande nickel-IMAC-harts.
Den speciellt framställda nickel-NTA-bäraren består av kulformad agaros derivatiserad med nitrilotriättiksyra (NTA) keleringsdelen och laddad med tvåvärda nickeljoner (Ni2+). IMAC-harts (immobiliserad metallaffinitetskromatografi) ger exceptionell bindningskapacitet och prestanda för rening av rekombinanta His-taggade proteiner.
HisPur Ni-NTA harts finns i flera förpackningsstorlekar av hartsslam, tre storlekar av centrifugfärdiga kolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografikassetter och 96-brunnars filterplattor för höga genomströmningsbehov. Med dessa alternativ är det möjligt att rena His-tag-protein med hög utbyte i nästan alla omfattningar.
Höjdpunkter:
  • Hög kapacitet– binder upp till 60 mg 6xHis-taggad protein per milliliter harts
  • Mångsidig– rena proteiner med hjälp av naturliga eller denaturerande betingelser
  • Kompatibel– använd med Thermo Scientific Cell lyseringsreagenser och en mängd olika bufferttillsatser
  • Flexibel– tillgänglig i flera format inklusive bulkharts, centrifugkolonner och kromatografikassetter
  • Kostnadseffektivt– återanvänd samma sats harts minst fem gånger
  • Lätt att använda– förformulerade buffertar tillgängliga för kitformat
Tillgängliga format:
  • Hartsslam– tvärbunden 6% kulförsedd agaros; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-flaskor
  • Centrifugkolonner– 0,2 ml- (mikrocentrifug), 1 ml-, 3 ml-kolonner
  • Reningskit– kompletta kit i alla tre kolonnstorlekar
  • Kromatografikassetter– kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
  • Bulk och anpassad– låt oss veta dina behov av bulk HisPur Ni-NTA harts
Inkluderar:
Kit innehåller HisPur Ni-NTA-kolonner (förvaras vid 4°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HisPur Ni-NTA harts
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C
Form Flytande suspension
Produktlinje HisPur
Kvantitet 100 mL
Mål His-taggas protein
Typ Harts
Stationär fas Divalent nickel, metallkelat
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts
Bindande kapacitet Upp till 60 mg 6xHis-taggad proteinbindning per ml harts
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HisPur Ni-NTA Resin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid