Description
Utföra FPLC rening av poly-histidinmärkta proteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow Agaros, en modifierad nitrilotriättiksyra (NTA). Superflow 6 stöd laddat med tvåvärt nickel (Ni+2).
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
Hög kapacitet– binder mer än 20 mg His-märkt GFP per ml harts vid en linjär flödeshastighet på 300 cm/timme
Hög renhet– ger mer än 80 % renhet av eluerade fraktioner när den används för att rena från lysat
Mångsidig– kan användas för att rena proteiner under naturliga och denaturerande förhållanden
Robust– starkt tvärbundna pärlor tolererar linjära flödeshastigheter upp till 1200 cm/timme
Kompatibel– bibehåller funktionen i en mängd olika kemikalier och pH-förhållanden
Kostnadseffektivt– konkurrenskraftigt prissatt harts är stabilt genom flera cykler av rengöring och återanvändning
Rekommenderas för:
Medel- till storskalig FPLC rening av polyhistidinmärkta proteiner
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 20 mg His-Tagged GFP-bindning per ml Harts |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | HisPur |
| Kvantitet | 50 mL |
| Mål | His-taggas protein |
| Typ | Agaros |
| Stationär fas | Divalent nickel, metallkelat |
| Formatera | Flaska |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |
Safety and Handling
- HisPur Ni-NTA Superflow Agarose, 50 mL.
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Nickel(II) sulfate hexahydrate(1:1:6)