Läs mer
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Superflow Agaros
Produktkod. 13414199 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10ml
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13414199 1 L 1 L
13484189 10 mL 10ml
13404199 50 mL 50ml
13494189 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13414199 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25217
Utföra FPLC rening av polyhistidinmärkta proteiner med denna modifierade nitrilotriättiksyra (NTA) Superflow 6 stöd laddat med tvåvärt nickel (Ni+2).
Utföra FPLC rening av poly-histidinmärkta proteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow Agaros, en modifierad nitrilotriättiksyra (NTA). Superflow 6 stöd laddat med tvåvärt nickel (Ni+2).
Ytterligare information och onlinebeställning
HisPur Ni-NTA Superflow Agaros är ett starkt tvärbundet, hållbart harts som inte komprimeras vid flödeshastigheter som används för medelstor eller stor skala FPLC reningar. Hartset håller väl för en mängd olika kemikalier och pH-värden, och är kompatibelt med vanliga rengöringsprocedurer. Jämfört med kobolt och andra ligander som används för immobiliserad metallaffinitetskromatografi (IMAC), ger nickel större kapacitet för His-märkt proteinrening. HisPur Ni-NTA Superflow Agarose uppvisar en hög dynamisk bindningskapacitet över en rad flödeshastigheter, vilket gör den till ett utmärkt val för reningar i större skala.
Höjdpunkter:
  • Hög kapacitet– binder mer än 20 mg His-märkt GFP per ml harts vid en linjär flödeshastighet på 300 cm/timme
  • Hög renhet– ger mer än 80 % renhet av eluerade fraktioner när den används för att rena från lysat
  • Mångsidig– kan användas för att rena proteiner under naturliga och denaturerande förhållanden
  • Robust– starkt tvärbundna pärlor tolererar linjära flödeshastigheter upp till 1200 cm/timme
  • Kompatibel– bibehåller funktionen i en mängd olika kemikalier och pH-förhållanden
  • Kostnadseffektivt– konkurrenskraftigt prissatt harts är stabilt genom flera cykler av rengöring och återanvändning
Rekommenderas för:
Medel- till storskalig FPLC rening av polyhistidinmärkta proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mg His-Tagged GFP-bindning per ml Harts
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C
Form Flytande suspension
Produktlinje HisPur
Kvantitet 1 L
Mål His-taggas protein
Typ Agaros
Stationär fas Divalent nickel, metallkelat
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts