Beskrivning
Utföra FPLC rening av poly-histidinmärkta proteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow Agaros, en modifierad nitrilotriättiksyra (NTA). Superflow 6 stöd laddat med tvåvärt nickel (Ni+2).
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
Hög kapacitet– binder mer än 20 mg His-märkt GFP per ml harts vid en linjär flödeshastighet på 300 cm/timme
Hög renhet– ger mer än 80 % renhet av eluerade fraktioner när den används för att rena från lysat
Mångsidig– kan användas för att rena proteiner under naturliga och denaturerande förhållanden
Robust– starkt tvärbundna pärlor tolererar linjära flödeshastigheter upp till 1200 cm/timme
Kompatibel– bibehåller funktionen i en mängd olika kemikalier och pH-förhållanden
Kostnadseffektivt– konkurrenskraftigt prissatt harts är stabilt genom flera cykler av rengöring och återanvändning
Rekommenderas för:
Medel- till storskalig FPLC rening av polyhistidinmärkta proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | HisPur |
| Kvantitet | 250 mL |
| Mål | His-taggas protein |
| Typ | Agaros |
| Stationär fas | Divalent nickel, metallkelat |
| Formatera | Flaska |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |
| Bindande kapacitet | 20 mg His-Tagged GFP-bindning per ml Harts |
Säkerhet och hantering
- HisPur Ni-NTA Superflow Agarose
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol