Läs mer
Histamine-Alpha,Alpha,Beta,Beta-d4 Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Histamine-alpha,alpha,beta,beta-D4 Dihydrochloride |
| CAS | 344299-48-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 2H4 H5 N3 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole-4-ethanamine-d4 Dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethanamine-d4 Dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethylamine-d4 Dihydrochloride, 4-[2-Amino(ethyl-d4)]imidazole Dihydrochloride, Ceplene-d4, Histamine-d4 Chloride, Histamine-d4 Dichloride, Histamine-d4 Hydrochloride, Histaminediium-d4 Dichloride, Peremin-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H/i1D2,2D2;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1c[nH]cn1 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.09 |
| Visa mer |