Läs mer
Histamindihydroklorid, 98+%
Produktkod. 11387276
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387276 5 g 5g
11397276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09198.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.69 SEK
    608.65 SEK / 5g
    Save 69.04 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-92-8 | C5H11Cl2N3 | 184,06 g/mol
Histamindihydroklorid har visat sig aktivera kväveoxidsyntetas och undertrycka eller hämma genereringen av reaktiva syreämnen (ROS). Hämning av ROS med histamin-dihydroklorid möjliggör aktivering av T-celler och NK-celler av IL-2. I en råttmodell undertryckte histamin-dihydroklorid ROS genererad av Kupffer-celler genom H2-histaminreceptorn. Det är en potent vasodilator och endogen histaminreceptoragonist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Histamindihydroklorid har visat sig aktivera kväveoxidsyntetas och undertrycka eller hämma genereringen av reaktiva syreämnen (ROS). Hämning av ROS med histamin-dihydroklorid möjliggör aktivering av T-celler och NK-celler av IL-2. I en råttmodell undertryckte histamin-dihydroklorid ROS genererad av Kupffer-celler genom H2-histaminreceptorn. Det är en potent vasodilator och endogen histaminreceptoragonist.
Löslighet
Mycket löslig i vatten och metanol. Löslig i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-92-8
Molekylformel C5H11Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 184.06
MDL-nummer MFCD00012703
InChI-nyckel PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PubChem CID 5818
IUPAC-namn 2-(lH-imidazol-5-yl)etanamin;dihydroklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Histamine dihydrochloride
Smältpunkt 245 °C till 249 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3624116
Merck Index 14,4719
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten och metanol. Löslig i etanol.
Formel vikt 184.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.