Läs mer
Histamin dihydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4510183 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 10583311
Brand: Thermo Scientific Acros 150620050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 56-92-8 | C5H11Cl2N3 | 184.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-92-8
Molekylformel C5H11Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 184.06
MDL-nummer MFCD00012703
InChI-nyckel PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PubChem CID 5818
IUPAC-namn 2-(lH-imidazol-5-yl)etanamin;dihydroklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Histamine dihydrochloride
Smältpunkt 249.0°C to 252.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% (105°C) max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.99
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 25315
Merck Index 154756
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,freely soluble in methanol
Formel vikt 184.07
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Histamine dihydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.