Läs mer
Histamindihydroklorid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324444
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30324444 100 mg
1 options
Produktkod. 30324444 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14213050100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Analyt- eller komponentnamn Histamine Dihydrochloride
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C5 H9 N3 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
LEDER Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
IUPAC-namn 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 184.07
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 183,033 g/mol