Läs mer
Histamindihydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30462754
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462754 10 mg
1 options
Produktkod. 30462754 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3010.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Analyt- eller komponentnamn Histamine Dihydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H9 N3 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
IUPAC-namn 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamin; Dihydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 184.07
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 183,033 g/mol