Läs mer
Histamindihydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17962106
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17962106 250 mg
1 options
Produktkod. 17962106 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3010.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Histamindihydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Analyt- eller komponentnamn Histamine Dihydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H9 N3 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
LEDER Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
IUPAC-namn 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 184.07
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 183,033 g/mol