Läs mer
Histamindihydroklorid, TRC
Produktkod. 17970855
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17970855 5 g
17952325 1 g
17912335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17970855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH4365005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-92-8
Molekylformel C5 H9 N3 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 184.07
Synonym Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
IUPAC-namn 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Histamine Dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
Formel vikt 183.033
Procent renhet >95%