Läs mer
Histamine diphosphate, 98%
Produktkod. p-7042026
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15493739
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61088.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endogen H1- och H2-agonist
Histamin difosfat är en potent agonist av histaminreceptorer. Det aktiverar kväveoxidsyntetas och är en potent vasodilator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Histamin difosfat är en potent agonist av histaminreceptorer. Det aktiverar kväveoxidsyntetas och är en potent vasodilator.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-74-1
Molekylformel C5H15N3O8P2
Molekylvikt (g/mol) 307.14
MDL-nummer MFCD00064316
InChI-nyckel ZHIBQGJKHVBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym histamine acid phosphate, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine bis phosphate, histamine biphosphate, histamine dihydrogen phosphate, histamine phosphate 1:2, histamine phosphate, 1h-imidazole-4-ethanamine, phosphate 1:2, histamine phosphate usp, histamine positive, 4-2-aminoethyl imidazole bis dihydrogen phosphate
PubChem CID 65513
ChEBI CHEBI:51193
LEDER OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCC1=CN=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Histamine diphosphate
Smältpunkt 128°C to 132°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,4719
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn 2-(lH-imidazol-5-yl)etanamin;fosforsyra
Formel vikt 307.14
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.