Läs mer
Histamine Diphosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Histamine Phosphate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3.2H3O4P/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 307.0334 |