Läs mer
Histamine H1R Antibody (480054), FITC, Novus Biologicals™
Produktkod. 18688503 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18688503 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18688503 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB4726F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Histamine H1R Monoclonal antibody specifically detects Histamine H1R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Histamine H1R
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 480054
Konjugera FITC
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias H1R, H1-R, hisH1, histamine receptor H1, subclass H1
Värd art Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Histamine H1 R, Met1-Ser487, Accession # AAH60802
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3269
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1