Läs mer
Histamine H3R Antibody (1008944) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Produktkod. 18634983 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18634983 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18634983 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB10200A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Histamine H3R Monoclonal antibody specifically detects Histamine H3R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Histamine H3R
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 1008944
Konjugera APC
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias GPCR97G protein-coupled receptor 97, G-protein coupled receptor 97, H3R, HH3R, histamine H3 receptor, histamine receptor H3
Värd art Mouse
Immunogen Synthetic peptide containing human Histamine H3 R, Accession # Q9Y5N1
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11255
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b