missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Histamine H3R Antibody (1008944) [DyLight 680], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB10200Y
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Histamine H3R Monoclonal antibody specifically detects Histamine H3R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| Histamine H3R | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 1008944 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| GPCR97G protein-coupled receptor 97, G-protein coupled receptor 97, H3R, HH3R, histamine H3 receptor, histamine receptor H3 | |
| Synthetic peptide containing human Histamine H3 R, Accession # Q9Y5N1 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Immunology, Innate Immunity | |
| 11255 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering