Läs mer
Histamine H3R Antibody (2420B), HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18607923 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18607923 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18607923 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB102001H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
Histamine H3R Monoclonal antibody specifically detects Histamine H3R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Histamine H3R
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 2420B
Konjugera HRP
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias GPCR97G protein-coupled receptor 97, G-protein coupled receptor 97, H3R, HH3R, histamine H3 receptor, histamine receptor H3
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide containing Human/Mouse/Rat Histamine H3 R, Accession # Q9Y5N1
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11255
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Isotyp IgG