Läs mer
Histamine H3R Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. 18579697 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.05 mL
Produktkod. Kvantitet
18579697 0.05 mL
1 options
Produktkod. 18579697 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NLS475
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Histamine H3R Polyclonal antibody specifically detects Histamine H3R in Human, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Histamine H3R
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.0 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 2 - 8 μg/mL
Formulering PBS
Genaccessionsnr. Q9Y5N1
Gene Alias GPCR97G protein-coupled receptor 97, G-protein coupled receptor 97, H3R, HH3R, histamine H3 receptor, histamine receptor H3
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic 18 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human Histamine H3R.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.05 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11255
Målarter Human, Rabbit
Innehåll och lagring Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG